Få mere at vide
asecos™ Udsugningsenhed
Artikelnummer. 13433887 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Højskabe
Tromleskabe (specielt designet til trykforhold og volumentriske strømme i sikkerhedsopbevaringsskabe med et stort internt volumen)
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
13433887 Højskabe Hver
15967826 Tromleskabe (specielt designet til trykforhold og volumentriske strømme i sikkerhedsopbevaringsskabe med et stort internt volumen) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13433887 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 16454
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Til montering på skabe med afkastluftovervågning og med potentialfri alarmkontakt
  • Udsugningsenheder/moduler til montering på skab eller vægmontering– klar til plug-in, nem og hurtig installation
  • Sikker opfangning af undslippende dampe og gasser på det punkt, hvor de frigives eller produceres
  • Meget lav støj, ideel til direkte installation på arbejdspladsen
  • Med tilslutningskabel og strømledning
  • Tilslutningsfitting DN 75
  • ATEX kompatibel: C` II 3/-G Ex c llC T4
  • Med udsugningsluftovervågning
    • Integreret tryklækagedetektor
    • Den grønne LED slukker i tilfælde af fejl, og den røde LED lyser
Tekniske data
Dybde (metrisk) Eksteriør 400 mm
Oversigt Til montering på skabet, med afkastluftovervågning og med potentialfri alarmkontakt, CE-kompatibel: C ` II 3/- G Ex c IIC T4 , eksplosionssikker, udvinding fra: EX-ZONE 2 / installation: uden for enhver EX-ZONE
Dimensioner (D x B x H) 400 x 200 x 200 mm
Til brug med (applikation) Udsugningsenhed til montering på skabet – klar til plug-in, nem og hurtig installation
Til brug med (udstyr) Højskabe
Højde (metrisk) Udvendig 200 mm
Model- HF.EA.17447.
Overfladebelægning Pulverlakeret almindelig
Vægt (metrisk) 11 kg
Bredde (metrisk) Udvendig 200 mm
Materiale Stål
Produkttype Udsugningsenhed