Få mere at vide
Asecos™ Ekstraktionsmodul
Artikelnummer. 15816234 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Sikkerhedsskabe til opbevaring
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15816234 Sikkerhedsskabe til opbevaring Hver
1 options
Artikelnummer. 15816234 Leverandør Asecos™ Leverandørnr. 8678
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Til teknisk ventilation af op til 4 sikkerhedsskabe.
  • Vægmonteres
  • Fremstillet af pulverlakeret stålplade
  • Med afkastluftovervågning
  • CE-kompatibel
  • Eksplosionssikker, ATEX mærke: CE EX II 3/-G Ex c IIC T4
Tekniske data
Dimensioner (D x B x H) 375 x 600 x 600 mm
Til brug med (applikation) Teknisk ventilation
Til brug med (udstyr) Sikkerhedsskabe til opbevaring
Vægt (metrisk) 25 kg
Materiale Stål
Produkttype Udstødningsluftenhed