Få mere at vide
Gilson™ Ekstraktionspatronhætte
Shop alle Gilson produkter
Volumen (metrisk):
1 mL
3 mL
6 mL
8 mL
Beskrivelse
- ASPEC Kasketter
- Gilson tilbyder en række hætteglas og hætter i bulk til en række anvendelser.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | ASPEC Kasketter |
| Volumen (metrisk) | 6 mL |
| Materiale | Naturlig PE |
| Mængde | 1000 Pk. |