Få mere at vide
Scotch-Brite™ Ekstra tykke sarte overfladerengøringspuder 350
Artikelnummer. 17108830
Skift visning
Dimensioner (L x B):
158 x 95 mm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17108830 158 x 95 mm
1 options
Artikelnummer. 17108830 Leverandør Scotch-Brite™ Leverandørnr. 7100180770
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    930.00 DKK
    574.67 DKK / Pakke med 40
    Spare 355.33 DKK
    38% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Tekniske data
Produkttype Rengøringspude
Dimensioner (L x B) 158 x 95 mm
Længde (metrisk) 158 mm
Mængde 40 Pk.
Stil Ekstra tyk
Bredde (metrisk) 95 mm