Beskrivelse
- Ekstremt modstandsdygtige, vandtætte overtrækssko
- Forstærket, 100% polyethylen materiale
- Kan også bruges udendørs
- Tåler vådt eller ujævnt underlag
- God mekanisk modstandsdygtighed over for slid og visse kemikalier
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polyethylen |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Steril |
| Tykkelse | 80μ m |
| Til brug med (applikation) | Medicinsk, Industriel, Laboratorie |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE, EN ISO 9001 |
| Emballagemængde | 400/Cs. |
| Dimensioner (L x B) | 380 x 165 mm |