Få mere at vide
Applied Biosystems™ Ekstra MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra-reagenser
Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
10 ml sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Beskrivelse
Denne pakke inkluderer supplerende reagenser til brug med MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra Kit (kat. nr. A31881). Disse yderligere reagenser består af proteasefordøjelsesbuffer, bindingsopløsning og DNA-vaskebuffer og er specifikt til brug ved behandling> 40μ m sektioner. Se brugervejledningen for detaljer.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •10 ml proteasefordøjelsesbuffer, opbevares ved stuetemperatur • 38,5 ml bindingsopløsning, opbevares ved stuetemperatur • 38,5 mL DNA vaskebuffer, opbevares (ved stuetemperatur) |
| Prøvetype | FFPE, Faste prøver |
| Til brug med (applikation) | Sekventering, RT-PCR (Endpoint), Real-Time PCR |
| High-throughput kompatibilitet | Kompatibel med høj kapacitet, manuelle protokoller, automatiserede protokoller |
| Produktlinje | MagMAX |
| Produkttype | FFPE DNA/RNA Ultra Reagens |
| Mængde | 10 ml sæt |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur. |
| Mål | Genomisk DNA, Total RNA |