Få mere at vide
Globe Scientific Extra Long transferpipetter
Artikelnummer. 31923822 Shop alle Globe Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
6 mL
23 mL
Emballagetype:
100/Pk., 10 Pk/Cs.
100/kasse
20/Pk., 20 Pk/Cs.
20/Pk., 5 Pk/Cs.
500/Pk., 10 Pk/Cs.
Enkeltindpakket, 100/pk., 4 pk/cs.
Individuelt indpakket, 100/Cs.
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Emballagetype
31923822 6 mL Enkeltindpakket, 100/pk., 4 pk/cs.
31923612 6 mL 500/Pk., 10 Pk/Cs.
31923579 6 mL 20/Pk., 20 Pk/Cs.
31923689 23 mL 100/kasse
31923690 23 mL 100/Pk., 10 Pk/Cs.
31922698 23 mL Individuelt indpakket, 100/Cs.
31922966 23 mL 20/Pk., 5 Pk/Cs.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 31923822 Leverandør Globe Scientific Leverandørnr. 139038
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Disse pipetter er ideelle til at nå ned i store flasker, 24-timers urinbeholdere, glas og cylindre.
  • Materiale: Lavdensitetspolyethylen (LDPE)
  • Emballage: Globe Scientifics ikke-sterile transferpipetter er pakket i en unik dispenserboks. Denne praktiske boks er lille og kompakt og ideel til brug ved bordplader. Det hængslede frontpanel kan åbnes for hurtig adgang til pipetterne og kan lukkes, når det ikke er i brug, for at holde indholdet rent.
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Bulb Draw (metrisk) 2.3 mL
Kalibreret Nej
Materiale LDPE
Sterilitet Steril
Dråber/ml 25
Uddannet Nej
Længde (engelsk) 9''
Emballagetype Enkeltindpakket, 100/pk., 4 pk/cs.
Farve Neutral
Volumen (metrisk) 6 mL
Længde (metrisk) 225 mm
Type Overførselspipet