Beskrivelse
- Materiale: Lavdensitetspolyethylen (LDPE)
- Emballage: Globe Scientifics ikke-sterile transferpipetter er pakket i en unik dispenserboks. Denne praktiske boks er lille og kompakt og ideel til brug ved bordplader. Det hængslede frontpanel kan åbnes for hurtig adgang til pipetterne og kan lukkes, når det ikke er i brug, for at holde indholdet rent.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Bulb Draw (metrisk) | 2.3 mL |
| Kalibreret | Nej |
| Materiale | LDPE |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Dråber/ml | 25 |
| Uddannet | Nej |
| Længde (engelsk) | 9'' |
| Emballagetype | 500/Pk., 10 Pk/Cs. |
| Farve | Neutral |
| Vis mere |