Få mere at vide
Polyco Healthline Ekstra tunge sække i en taske, 60 L
Beskrivelse
- Kategori: Affaldssække
- Styrke: Extra Heavyweight
- Kapacitet: 60 L
- Pack-format: Flat Pack
- Designet til almindeligt husholdnings- og industriaffald
- Velegnet til hygiejnisk affaldshåndtering på kontorer og arbejdspladser
- Tilgængelige farver: Klar
- Indhold af genanvendt materiale: 100% genanvendt indhold (Produktkode: NUF8)
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Lukketype | Binde |
| Farve | Klar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polythene |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Længde (engelsk) | 36 tommer. |
| Bredde (engelsk) | 24 tommer |
| Produkttype | Affaldsbortskaffelsespose |
| Kapacitet (engelsk) | 15,9 gal. |
| Vis mere |
Alle målinger er korrekte efter producentens bedste viden på tidspunktet for input, men på grund af produktionsprocessen kan disse målinger variere mellem partier.