Få mere at vide
Polyco Healthline Ekstra tungvægts samlede sække, 40 L
Artikelnummer. 31925043
Skift visning
Farve:
Blå
Klar
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
31925043 Blå
31924963 Klar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31925043 Leverandør Polyco Healthline Leverandørnr. AGS/H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    534.58 DKK
    175.96 DKK / Pakke med 100
    Spare 358.62 DKK
    67% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Disse tilslagssække, fremstillet af ekstra stærkt lav-densitetsmateriale, er bygget til krævende bygge- og landskabsanvendelser. Kapaciteten på 40 L håndterer grus, sand og andre tunge tilslag med sikkerhed.
  • Kategori: Samlet/Rubble Sacks
  • Styrke: Extra Heavyweight
  • Kapacitet: 40 L
  • Designet til at transportere meget tunge laster; ideel til industrielle og byggemæssige formål
  • Pack-format: Flat Pack
  • Ekstra kraftig sæk
  • Tilgængelige farver: Blå, Klar
  • Indhold af genanvendt materiale: Fremstillet af 100% genanvendt polythene (Produktkoder: AGS/H, 10145)
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Lukketype Binde
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Materiale Polythene
Sterilitet Ikke-steril
Længde (engelsk) 29,5''
Bredde (engelsk) 19,7 tommer
Produkttype Affaldsbortskaffelsespose
Kapacitet (engelsk) 10,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 40 L
Længde (metrisk) 750 mm
Bredde (metrisk) 500 mm
Vis mere Vis mindre
Alle målinger er korrekte efter producentens bedste viden på tidspunktet for input, men på grund af produktionsprocessen kan disse målinger variere mellem partier.