Få mere at vide
Polyco Healthline Ekstra kraftige hjulie-containere i en pakke
Artikelnummer. 31925012
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 L
390 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
31925012 250 L
31924977 390 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31925012 Leverandør Polyco Healthline Leverandørnr. XHDWBL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    596.28 DKK
    196.27 DKK / Pakke med 50
    Spare 400.01 DKK
    67% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Disse foringer er designet til at holde hjulspandene rene og hjælper med at forhindre lækager og spild under daglig affaldsindsamling. De fås i 250 L og 390 L størrelser og kombinerer holdbarhed med nem håndtering.
  • Kategori: Wheelie Bin Liners
  • Styrke: Ekstra Kraftig
  • Kapacitet: 250 L, 390 L
  • Pack-format: Flat Pack
  • Designet til at passe til hjulspande og andre store skraldespande
  • Robust foring til husholdnings-, erhvervs- eller udendørsaffald
  • Tilgængelige farver: Sort
  • Posemål: ca. 711/1040 x 1397 mm (ca. 28/41 x 55 tommer), ca. 635/1244 x 1473 mm (ca. 25/49 x 58 tommer).
  • Indhold af genanvendt materiale: 100% genanvendt indhold (Produktkoder: XHDWBL, HDWBL)
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Lukketype Binde
Farve Sort
Engangs Engangsbrug
Materiale Polythene
Sterilitet Ikke-steril
Længde (engelsk) 55 tommer.
Bredde (engelsk) 28/40,9 tommer
Produkttype Affaldsbortskaffelsespose
Kapacitet (engelsk) 68,7 gal.
Kapacitet (metrisk) 250 L
Længde (metrisk) 1397 mm
Bredde (metrisk) 711/1040 mm
Vis mere Vis mindre
Alle målinger er korrekte efter producentens bedste viden på tidspunktet for input, men på grund af produktionsprocessen kan disse målinger variere mellem partier.