Få mere at vide
Polyco Healthline Ekstra kraftige sække i en taske
Artikelnummer. 31925041
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
70 L
85 L
90 L
135 L
Længde (engelsk):
38 tommer.
38,4 tommer
39 tommer
44 tommer.
Mængde:
100 poser/cs.
200 poser/cs.
250 poser/cs.
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (engelsk) Mængde
31925041 85 L 39 tommer 100 poser/cs.
31924978 90 L 38,4 tommer 100 poser/cs.
31925018 90 L 39 tommer 200 poser/cs.
31924954 90 L 38,4 tommer 200 poser/cs.
31925032 70 L 38,4 tommer 200 poser/cs.
31925021 90 L 38 tommer. 250 poser/cs.
31925031 135 L 44 tommer. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 31925041 Leverandør Polyco Healthline Leverandørnr. FACB/3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    521.00 DKK
    171.49 DKK / Pakke med 100
    Spare 349.51 DKK
    67% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Fremstillet af specielt formuleret lavdensitetspolyethylen leverer disse affaldssække enestående styrke og modstand til krævende bortskaffelsesopgaver. Fås i kapaciteter på 70 L, 85 L, 90 L og 135 L til håndtering af skarpe genstande, tunge laster og store mængder.
  • Kategori: Affaldssække
  • Styrke: Ekstra Kraftig
  • Kapacitet: 70 L, 85 L, 90 L, 135 L
  • Pack-format: Flat Pack
  • Designet til almindeligt husholdnings- og industriaffald
  • Velegnet til hygiejnisk affaldshåndtering på kontorer og arbejdspladser
  • Tilgængelige farver: Sort, Klar
  • Posemål: 400/635 x 975 mm (ca. 16/25 x 39 tommer), ca. 457/725 x 975 mm (ca. 18/29 x 39 tommer)
  • Indhold af genanvendt materiale:
    • 100% genanvendt indhold (Produktkoder: NUF5, GWH5, GWH3, GWH2, HCC29)
    • Fremstillet af 100% genanvendt polythene (Produktkode: 01407)
    • 50% genanvendt indhold (Produktkode: FACB/3)
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Lukketype Binde
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Materiale Polythene
Sterilitet Ikke-steril
Mængde 100 poser/cs.
Længde (engelsk) 39 tommer
Bredde (engelsk) 28 tommer
Produkttype Affaldsbortskaffelsespose
Kapacitet (engelsk) 22,5 gal.
Kapacitet (metrisk) 85 L
Længde (metrisk) 990 mm
Bredde (metrisk) 711 mm
Vis mere Vis mindre
Alle målinger er korrekte efter producentens bedste viden på tidspunktet for input, men på grund af produktionsprocessen kan disse målinger variere mellem partier.