Få mere at vide
Polyco Healthline Ekstra kraftige sække i en taske
Beskrivelse
- Kategori: Affaldssække
- Styrke: Ekstra Kraftig
- Kapacitet: 70 L, 85 L, 90 L, 135 L
- Pack-format: Flat Pack
- Designet til almindeligt husholdnings- og industriaffald
- Velegnet til hygiejnisk affaldshåndtering på kontorer og arbejdspladser
- Tilgængelige farver: Sort, Klar
- Posemål: 400/635 x 975 mm (ca. 16/25 x 39 tommer), ca. 457/725 x 975 mm (ca. 18/29 x 39 tommer)
- Indhold af genanvendt materiale:
- 100% genanvendt indhold (Produktkoder: NUF5, GWH5, GWH3, GWH2, HCC29)
- Fremstillet af 100% genanvendt polythene (Produktkode: 01407)
- 50% genanvendt indhold (Produktkode: FACB/3)
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Lukketype | Binde |
| Farve | Sort |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polythene |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Længde (engelsk) | 44 tommer. |
| Bredde (engelsk) | 20/33 ind. |
| Produkttype | Affaldsbortskaffelsespose |
| Kapacitet (engelsk) | 35,7 gal. |
| Vis mere |
Alle målinger er korrekte efter producentens bedste viden på tidspunktet for input, men på grund af produktionsprocessen kan disse målinger variere mellem partier.