Få mere at vide
Polyco Healthline Ekstra kraftige kompaktorsække, 150 L
Artikelnummer. 31925033
Skift visning
Farve:
Klar
Sort
Længde (engelsk):
45 tommer.
46,5 tommer
47 tommer
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Længde (engelsk)
31925033 Sort 45 tommer.
31925030 Klar 45 tommer.
31925004 Klar 47 tommer
31925009 Sort 46,5 tommer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31925033 Leverandør Polyco Healthline Leverandørnr. CT9992
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    357.77 DKK
    117.76 DKK / Pakke med 100
    Spare 240.01 DKK
    67% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Disse kompaktorposer, der er bygget af specialiseret lavdensitetspolyethylen, giver enestående styrke til at modstå højt tryk. Den 150 L kapacitet leverer maksimal kompression uden at gå på kompromis med holdbarheden.
  • Kategori: Kompaktorsække
  • Styrke: Ekstra Kraftig
  • Kapacitet: 150 L
  • Designet til fjernelse af tungt affald i industriel og generel brug
  • Rørformet design hjælper med at reducere brud på sidesømmene
  • Indhold af genanvendt materiale: 100% genanvendt indhold
  • Tilgængelige farver: Sort og klar
  • Posemål: 558/838 x 1180 mm (ca. 22/33 x 47 tommer), 508/889 x 1143 mm (ca. 20/35 x 45 tommer), 559/838 x 1194 mm (ca. 22/33 x 47 tommer), 508/889 x 1143 mm (ca. 20/35 x 45 tommer)
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Lukketype Binde
Farve Sort
Engangs Engangsbrug
Materiale Polythene
Sterilitet Ikke-steril
Længde (engelsk) 45 tommer.
Bredde (engelsk) 20/35 tommer
Produkttype Sack
Kapacitet (engelsk) 39,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 150 L
Længde (metrisk) 1143 mm
Bredde (metrisk) 508/889 mm
Vis mere Vis mindre
Alle målinger er korrekte efter producentens bedste viden på tidspunktet for input, men på grund af produktionsprocessen kan disse målinger variere mellem partier.