Få mere at vide
Tork Ekstra hånddesinficerende alkoholgelpumpe
Artikelnummer. 30245605 Shop alle Tork produkter
Skift visning
Farve:
Klar
Artikelnummer. Farve
30245605 Klar
1 options
Artikelnummer. 30245605 Leverandør Tork Leverandørnr. 511205
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Tork Extra hånddesinfektions-alkoholgel dræber effektivt mikroorganismer for at forhindre spredning af infektioner. Den mest effektive gel i samlingen Tork , med effekt mod bakterier, gær og alle vira.
  • Effektiv mod en bred vifte af patogener - overholder EN 1500, EN 12791 og EN 14476.
  • Dermatologisk testet. Velegnet til hyppig brug
  • Tidsbesparelse for rengøringspersonalet: Certificeret ubesværet genopfyldning på under 10 sekunder
  • Sørg for god hygiejne: fabriksforseglet flaske med en ny pumpe for hver genopfyldning reduceret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Håndsprit
Farve Klar
Form Gel
Aktive ingredienser Alkohol
Certificeringer/compliance EN1500, EN12791, EN14476
Emballage Pumpeflaske
Mængde 8/Pk.
Størrelse 500 mL
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tork Extra Hand Sanitizing Alcohol Gel
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol