Få mere at vide
Ansell™ Extra™ 87-955 serie orange naturgummi latex nedsænkningshandsker
Artikelnummer. p-8005269 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
10
11
6.5 to 11
7.5
8
9
Pakningsstørrelse:
12 par
Pakke med 144
Artikelnummer. 12687041
Brand: Ansell™ 87955070
Giver mulighed for tung håndtering, hvor følsomhed også er påkrævet. Ansell Extra™ 87-955 serie orange naturgummi latex nedsænkningshandsker giver ekstrem høj modstandsdygtighed over for mange ketoner, salte, rengøringsmidler, alkoholer, alkalier og fedtstoffer.
  • 50% thicker than standard flocklined gloves
  • Chlorinated for better grip and increased chemical resistance
  • 100% natural rubber with no fillers for excellent resistance to mechanical hazards
  • 100% cotton flocking for softness, comfort and increased absorption
  • Ideal for chemical processing and preparation and maintenance of plant and heavy equipment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale bagpå Rubber Latex
Certificeringer/compliance EN 374
Manchet materiale Natural Rubber Latex
Belægningsmateriale Natural Rubber Latex
Farve Orange
Latex fri No
Produkttype Immersion Gloves
Størrelse 7.5
Stil 87-955
Tykkelse (metrisk) 0.75 mm
Handske manchet farve Orange
Handske manchet stil Straight
Liner materiale Cotton Flocking
Emballagetype Bagged
Palm Type Reversed lozenge grip
Mængde 144Pack
Modstandsdygtig overfor Many ketones, salts, detergents, alcohols, alkalis and fats
Serie 87-955
Længde (metrisk) 325 mm