Få mere at vide
Ansell™ Extra™ 87-955 serie orange naturgummi latex nedsænkningshandsker
Artikelnummer. 11786564 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
10
11
6.5 to 11
7.5
8
9
Pakningsstørrelse:
12 par
Pakke med 144
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 11786564
Brand: Ansell™ 87955080BP
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Giver mulighed for tung håndtering, hvor følsomhed også er påkrævet. Ansell Extra™ 87-955 serie orange naturgummi latex nedsænkningshandsker giver ekstrem høj modstandsdygtighed over for mange ketoner, salte, rengøringsmidler, alkoholer, alkalier og fedtstoffer.
  • 50 % tykkere end standard handsker med flockline
  • Kloreret for bedre greb og øget kemikalieresistens
  • 100% naturgummi uden fyldstoffer for fremragende modstandsdygtighed over for mekaniske risici
  • 100% bomuld flocking for blødhed, komfort og øget absorption
  • Ideel til kemisk behandling og klargøring og vedligeholdelse af anlæg og tungt udstyr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Gummi latex
Manchet materiale Naturgummi latex
Belægningsmateriale Naturgummi latex
Latex fri Nej
Produkttype Nedsænkningshandsker
Størrelse 8
Stil 87-955
Tykkelse (metrisk) 0.75 mm
Handske manchet farve Orange
Handske manchet stil Lige
Liner materiale Bomuld flocking
Mængde 144 Pakke
Modstandsdygtig overfor Mange ketoner, salte, rengøringsmidler, alkoholer, alkalier og fedtstoffer
Serie 87-955