Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 87-950 (ex EKSTRA)
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7.5
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- 50 % tykkere end standard handsker med flockline.
- Ekstremt høj modstandsdygtighed over for mange ketoner, salte, rengøringsmidler, alkoholer, alkalier og fedtstoffer.
- 100% naturgummi uden fyldstoffer. Fremragende modstandsdygtighed over for mekaniske farer plus øget kemisk beskyttelse.
- Kloreret. For bedre greb og øget kemikalieresistens.
- 100% bomuld flockforing. Gør en tung handske blødere og mere behagelig at have på. Hjælper med at absorbere sved.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale bagpå | Gummi latex |
| Certificeringer/compliance | EN388: 2003, EN374:2003, EN388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Manchet materiale | Naturgummi latex |
| Belægningsmateriale | Naturgummi latex |
| Latex fri | Nej |
| Produkttype | Nedsænkningshandsker |
| Størrelse | 10 |
| Stil | 87-950 |
| Tykkelse (metrisk) | 0.75 mm |
| Handske manchet farve | Sort |
| Vis mere |