Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 87-950 (ex EKSTRA)
Artikelnummer. 12485120 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7.5
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 12485120
Brand: Ansell™ 87950090BP
Ekstra beskyttelse til tunge opgaver.
  • 50 % tykkere end standard handsker med flockline.
  • Ekstremt høj modstandsdygtighed over for mange ketoner, salte, rengøringsmidler, alkoholer, alkalier og fedtstoffer.
  • 100% naturgummi uden fyldstoffer. Fremragende modstandsdygtighed over for mekaniske farer plus øget kemisk beskyttelse.
  • Kloreret. For bedre greb og øget kemikalieresistens.
  • 100% bomuld flockforing. Gør en tung handske blødere og mere behagelig at have på. Hjælper med at absorbere sved.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Gummi latex
Certificeringer/compliance EN388: 2003, EN374:2003, EN388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Manchet materiale Naturgummi latex
Belægningsmateriale Naturgummi latex
Farve Sort
Latex fri Nej
Materiale Gummi latex
Produkttype Nedsænkningshandsker
Størrelse 9
Stil 87-950
Tykkelse (metrisk) 0.75 mm
Til brug med (applikation) Til kemisk behandling, klargøring og vedligeholdelse af anlæg og tungt udstyr
Handske manchet stil Lige
Liner materiale Bomuld flocking
Mængde 12 par
Modstandsdygtig overfor Mange ketoner, salte, rengøringsmidler, alkoholer, alkalier og fedtstoffer
Serie 87-950
Længde (metrisk) 320 mm