Få mere at vide
Grant Instruments™ Ekstern Pt1000 temperatursonde
Beskrivelse
- Ekstern probe til brug med QBD og QBH tørre blokvarmesystemer
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Skede i rustfrit stål |
| Type | Temperaturprobe |
| Til brug med (applikation) | Til in-prøve eller in-block temperaturkontrol |
| Inkluderer | 350 mm kabel |
| Længde (metrisk) | 30 mm |
| Diameter (metrisk) | 3 mm |