Få mere at vide
JULABO™ Ekstern Pt100 sensor
Længde (metrisk):
300 mm
600 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Rustfrit stål sensor
- 1,5 m kabel
- Til brug med en bred vifte af JULABO™ produkter:
- Rystende vandbade
- Vandbade
- Recirkulerende kølere
- Varme Cirkulatorer
- Kølecirkulationspumper
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Ekstern Pt100 sensor |
| Til brug med (udstyr) | JULABO™ Dyneo & Presto |
| Materiale | Rustfrit stål med PTFE belægning |
| Størrelse | Kabel: 1,5 m |
| Længde (metrisk) | 300 mm |
| Diameter (metrisk) | 6 mm |