Få mere at vide
JULABO™ Ekstern Pt100 sensor
Artikelnummer. 10214632
Længde (metrisk):
300 mm
600 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10214632
Brand: JULABO™ 8981013
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rustfrit stål ekstern Pt100 sensor, til brug med en bred vifte af JULABO™ vandbade, recirkulerende kølere og køle- og varmecirkulatorer.
  • Rustfrit stål sensor
  • 3 m kabel med 4-benet Lemosa stik
  • Til brug med en bred vifte af JULABO™ produkter:
    • Rystende vandbade
    • Vandbade
    • Recirkulerende kølere
    • Varme Cirkulatorer
    • Kølecirkulationspumper
Tekniske data
Oversigt Ekstern Pt100 sensor
Til brug med (udstyr) JULABO™ Dyneo & Presto systemer med ekstern Pt100-kapacitet
Materiale Rustfrit stål med PTFE belægning
Størrelse Kabel: 3 m
Længde (metrisk) 600 mm
Diameter (metrisk) 6 mm