Få mere at vide
Fisherbrand™ Ekstern sonde
Artikelnummer. 15313548 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Temperatur (metrisk):
0 °C til 400 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperatur (metrisk) Pakningsstørrelse
15313548 0 °C til 400 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 15313548
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    487.00 DKK
    464.82 DKK / Pakke med 1
    Spare 22.18 DKK
    4% Slukket
På lager
Til brug med:Isotemp (± °1 C ved °70 C) og Isotemp Avanceret (± °0,5 C ved 70 °C) Kogeplader og kogepladeomrørere
  • Optimer ydeevne og fleksibilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Isotemp (± 1 °C ved °70 C) og Isotemp Avanceret (± °0,5 C ved 70 °C) Kogeplader og kogepladeomrørere
Frekvens Rustfrit stål
Temperatur (metrisk) 0 °C til 400 °C
Type sonde
Materiale Rustfrit stål