Få mere at vide
Cole-Parmer™ Printer til spektrometre og smeltepunktsapparater
Type:
Direkte termisk printer
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Brug denne eksterne printer med Jenway™ 7200 spektrofotometer for øjeblikkelige resultater. De Jenway Ekstern printer til 7200 spektrofotometer udskriver spektrum- og kinetikgrafer lodret for at maksimere mængden af information, der vises.
- Tilsluttes via USB port på bagsiden af spektrofotometeret.
- Genopladeligt batteri.
- Leveres med UK, EU og US strømledninger.
- Spektrofotometer kan indstilles til enten manuelt eller automatisk at sende resultater til printeren.
Tekniske data
Tekniske data
| Kompatibilitet | Jenway 7200 spektrofotometer |
| Forbindelser | USB |
| Dimensioner (L x B x H) | 79.5 x 104.4 x 37.6 mm |
| Type | Direkte termisk printer |
| Spænding | 7.4 V |
| Til brug med (udstyr) | Jenway 7200 spektrofotometer |
| Højde (engelsk) | 1,5 tommer |
| Højde (metrisk) | 37.6 mm |
| Inkluderer | Genopladeligt batteri |
| Interface | USB, Bluetooth Ver. 3.0 Interface |
| Vis mere |