Få mere at vide
Memmert™ Eksternt måleinstrument
Artikelnummer. 17100085 Shop alle Memmert produkter
Til brug med (udstyr):
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP110eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17100085
Brand: Memmert™ IPP110ecoB04713
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eksternt måleinstrument med sensorer til dagslys og UV-lys
  • Sensorer til dagslys og UV-lys
Tekniske data
Til brug med (udstyr) IPP110eco
Inkluderer Sensorer til dagslys og UV-lys