Få mere at vide
Sartorius Ekstern kalibrering med HTML-evaluering
Shop alle Sartorius produkter
:
Ekstern kalibrering med HTML-evaluering
Beskrivelse
- Funktioner:
- Workflow har to niveauer:
- Administrator og bruger
- Administratorer har lov til at definere op til 5 vægtværdier, inklusive deres ID, værdi og tolerancer
- Brugere har tilladelse til at starte kalibreringsprocessen
- Administrator og bruger
- Dataindsamling og evaluering sker automatisk
- Dokumentation kan udføres på en Sartorius printer og/eller via Ethernet på basis af Q-Web via HTML-visualisering
- Workflow har to niveauer:
Tekniske data
Tekniske data
Til brug med (udstyr) | Cubis Balancer |
Type | Kalibreringssoftware |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Sartorius Ekstern kalibrering med HTML-evaluering >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion