Få mere at vide
Sartorius™ Ekstern justering af vægt med DKD kalibreringscertifikat
Artikelnummer. 10617782 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Masse:
30 g
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Masse unitSize
10617782 30 g Hver
1 options
Artikelnummer. 10617782 Leverandør Sartorius™ Leverandørnr. YSS4302
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Testvægtvægtsæt til specielle vægte
  • Kalibreringsvægt 30g± 0,3 mg
  • DAkkS Certifikat
  • Specielt, ikke-magnetiserbart stål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kalibreringsvægt
Certificeringer/compliance DAkkS Certifikat
Materiale Specialstål, ikke-magnetiserbart
Masse 30 g