Få mere at vide
Heidolph™ Forlængerrør
Shop alle Heidolph Instruments produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
1.42 mm
2.79 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
2.05 mm
3.22 mm
4.59 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Høj udmattelsesstyrke under gentagne omvendte bøjningsspændinger.
- Ikke-giftig, biokompatibel.
- Meget lav gaspermeabilitet.
- Velegnet til syrer og baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.25 mm |
| Materiale | Termoplastisk |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 2.05 mm |
| Tykkelse (engelsk) | 0,9 mio |
| Til brug med | Flerkanals pumper |
| Emballagemængde | 1 stk. |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Højde (metrisk) | 7 m Vand |
| Maksimalt tryk | 0,5 / 1,5 bar |
| Vis mere |