Få mere at vide
Heidolph™ Forlængerrør
Shop alle Heidolph Instruments produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
1.42 mm
2.79 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
2.05 mm
3.22 mm
4.59 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Høj udmattelsesstyrke under gentagne omvendte bøjningsspændinger.
- Ikke-giftig, biokompatibel.
- Meget lav gaspermeabilitet.
- Velegnet til syrer og baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA (21 CFR 177.2600), USP Klasse VI, GLP , Pharmacopoea og Europaea |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1.42 mm |
| Materiale | Termoplastisk |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 3.22 mm |
| Tykkelse (metrisk) | 0.9 mm |
| Til brug med | Pumpe |
| Til brug med (applikation) | Høj træthedsstyrke, ikke-giftig, biokompatibel, meget lav gaspermeabilitet, velegnet til syrer og baser. |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | 40 °C |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |