Få mere at vide
Kartell SpA Forlængelseshåndtag til automatisk pipetteskive
Artikelnummer. 10102621
Skift visning
Til brug med:
Pipetskiver
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Til brug med Pakningsstørrelse
10102621 Pipetskiver Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 10102621 Leverandør Kartell SpA Leverandørnr. 0121900
På lager
Forlængelseshåndtag til kurv med vare 0021900
Komponent i automatisk pipettevasker varekode 0021900. Forlængelseshåndtag til brug til buretter
Tekniske data
Til brug med Pipetskiver
Højde (engelsk) 11,53 tommer
Højde (metrisk) 292.9 mm
Produkttype Udvidelseshåndtag