Beskrivelse
- Tilbehør
- Med integreret Pt100 sensor
- Til modeller med SingleDISPLAY
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | SN75 Sterilisator |
| Inkluderer | Integreret Pt100 sensor |