Få mere at vide
Fisherbrand™ Udvidede spidser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11997734 Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
1 til 200μ L
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Format:
Bulk
Løftestativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 1632
Artikelnummer. 11997734
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Spidser med forlænget længde er ideelle til svært tilgængelige prøver
  • Nå nemt bunden af lange rør
  • Minimer pipettekontamination ved at forhindre pipetteskaft i at komme i kontakt med røret eller beholderen
  • Naturlig farve
  • Certificeret af uafhængigt laboratorium– Ikke-steril: RNase, DNase, DNA og pyrogenfri; Steril: RNase, DNase, DNA, Bioburden, PCR-hæmmer og pyrogenfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1 til 200μ L
Sterilitet Steril
Farve Neutral
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 3,6 tommer
Længde (metrisk) 91 mm
Rene krav DNase, RNase, DNA, Bioburden og PCR-hæmmer fri
Format Løftestativ
Tip stil Universel
Emballage LRS, 8 x 204
Til brug med (udstyr) Universal Fit