Få mere at vide
Fisherbrand™ Udvidede spidser
Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
1 til 200μ L
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Format:
Bulk
Løftestativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 1632
Beskrivelse
Spidser med forlænget længde er ideelle til svært tilgængelige prøver
- Nå nemt bunden af lange rør
- Minimer pipettekontamination ved at forhindre pipetteskaft i at komme i kontakt med røret eller beholderen
- Naturlig farve
- Certificeret af uafhængigt laboratorium– Ikke-steril: RNase, DNase, DNA og pyrogenfri; Steril: RNase, DNase, DNA, Bioburden, PCR-hæmmer og pyrogenfri
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 1 til 200μ L |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Neutral |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (engelsk) | 3,6 tommer |
| Længde (metrisk) | 91 mm |
| Rene krav | DNase, RNase, DNA, Bioburden og PCR-hæmmer fri |
| Format | Løftestativ |
| Tip stil | Universel |
| Emballage | LR, 8 x 204 |
| Vis mere |