Få mere at vide
Wheaton™ Udvidet kontrolleret dropperspids
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Diameter (metrisk):
Spidsstørrelse: 13 mm
Spidsstørrelse: 20 mm
Spidsstørrelse: 8 mm
Farve:
Gul
Hvid
Lilla
Neutral
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Lilla |
| Materiale | LDPE |
| Drop Størrelse | 41μ L |
| Produkttype | Udvidet kontrolleret dråbespids |
| Diameter (metrisk) | Spidsstørrelse: 20 mm |