Få mere at vide
Wheaton™ Udvidet kontrolleret dropperspids
Artikelnummer. 10317823 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Diameter (metrisk):
Spidsstørrelse: 13 mm
Spidsstørrelse: 20 mm
Spidsstørrelse: 8 mm
Farve:
Gul
Hvid
Lilla
Neutral
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10317823
Brand: Wheaton™ 242428
Kun null tilbage
Tekniske data
Farve Gul
Materiale LDPE
Drop Størrelse 41μ L
Produkttype Udvidet kontrolleret dråbespids
Diameter (metrisk) Spidsstørrelse: 8 mm