Få mere at vide
Cole-Parmer™ Extech™ Digital lydniveaumåler
Artikelnummer. 11790519 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Display Type:
Digital
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Display Type Pakningsstørrelse
11790519 Digital Hver
1 options
Artikelnummer. 11790519 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 4042532
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1250.00 DKK
    1133.57 DKK / Pakke med 1
    Spare 116.43 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Mål lyddecibelniveauer for en række forskellige arbejdspladssituationer, herunder overvågning af arbejdspladsmaskiner og tjek af lyd-/alarmsystem med denne økonomiske måler. Cole-Parmer™ Extech™ Digitalt lydniveaumåler har et digitalt display med et brugervenligt analogt søjlediagram.
Digitalt display inkluderer 0,1 dB opløsning plus analog søjlegraf for nem læsbarhed. MAX Hold-funktionen gemmer det højeste dB-niveau, der er nået, og automatisk sluk sparer batteriets levetid over tid. Måleren har et 40 til 130 dB justerbart måleområde med valgbar A/C-vægtning og hurtig/langsom respons. Mikrofonforrude og fire AAA-batterier medfølger.
Tekniske data
Dybde (metrisk) 44.5 mm
Produkttype Digital lydniveaumåler
Display Type Digital
Til brug med (applikation) Til en række forskellige situationer på arbejdspladsen, herunder overvågning af arbejdspladsens maskiner og kontrol af lyd-/alarmsystemer
Højde (metrisk) 228.6 mm
Måleområde ±2 dB
Opløsning 0.1 dB
Vægt (metrisk) 215 g