Få mere at vide
SYBR™ GreenER™ UDTRYKKE SYBR™ GreenER™ qPCR Supermix, med forblandet ROX
Beskrivelse
Denne EXPRESS SYBR GreenER qPCR SuperMix leveres med færdigblandet ROX referencefarvestof.
- Hurtigt aktiverende, antistof-medieret Platinum™ Taq DNA polymerase
- SYBR GreenER farvestof
- UDG-overførselsbeskyttelse - uracil-DNA-glycosylase (UDG)/dUTP for at reducere overførselskontamination
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Indeholder 5x 5 ml EXPRESS SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix med Forblandet ROX . Opbevar kl− °20 C til langtidsopbevaring. EXPRESS qPCR SuperMixes kan opbevares ved 4 –8 °C i op til en måned. |
| Detektionsmetode | SYBR |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| PCR metode | qPCR |
| Polymerase | Taq-DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Hurtig eller standard |
| Til brug med (udstyr) | 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, Eppendorf™ MasterCycler™ RealPlex, StepOne™ , Hurtig tilstand, StepOne™ , Standardtilstand |
| Sættype | Hurtigcyklende instrumentsæt |
| Produktlinje | SYBR GreenER |
| Produkttype | Real Time PCR SYBR Master Mix |
| Vis mere |