Få mere at vide
Invitrogen™ EXPRESS qPCR Supermix, med forblandet ROX
Artikelnummer. 10397333
Skift visning
Antal reaktioner:
1000 reaktioner
200 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1000 reaktioner
200 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
10397333 1000 reaktioner 1000 reaktioner
10174233 200 reaktioner 200 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10397333 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 1179501K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30890.00 DKK
    20387.40 DKK / 1000 reaktioner
    Spare 10502.60 DKK
    34% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
EXPRESS qPCR SuperMix-sæt er kompatible med instrumenter med hurtig cykling til dine probe-baserede qPCR-analyser.
  • Hurtigt aktiverende, antistof-medieret Platinum™ Taq DNA polymerase
  • UDG-overførselsbeskyttelse - uracil-DNA-glycosylase (UDG)/dUTP for at reducere overførselskontamination
Ordreinfo
Den garanterede minimumsholdbarhed er 60 dage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring EXPRESS qPCR SuperMix-sæt leveres som et 2X qPCR SuperMix med ROX forblandet eller i et separat rør.
Opbevares ved -20 °C ved modtagelse. Når den er optøet, kan EXPRESS qPCR SuperMix opbevares i op til 1 måned ved +4 ·C. Produktet er garanteret stabilt i 6 måneder, når det opbevares korrekt.
Den garanterede minimumsholdbarhed er 60 dage (nøjagtig udløbsdato trykt på produktet og CofA).
Detektionsmetode Primer-sonde
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Polymerase Taq-DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig eller standard
Til brug med (udstyr) 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, Eppendorf™ MasterCycler™ RealPlex, StepOne™ , Hurtig tilstand, StepOne™ , Standardtilstand
Produkttype Express qPCR Supermix
Mængde 1.000 reaktioner
Tilstrækkelig til 1000 reaktioner
Til brug med (applikation) Genekspression
Antal reaktioner 1000 reaktioner
Prøvetype DNA (genomisk), cDNA