Få mere at vide
Invitrogen™ EXPRESS qPCR Supermix, med forblandet ROX
Artikelnummer. 10174233
Skift visning
Antal reaktioner:
1000 reaktioner
200 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1000 reaktioner
200 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner unitSize
10174233 200 reaktioner 200 reaktioner
10397333 1000 reaktioner 1000 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10174233 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 11795200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7340.00 DKK
    4844.40 DKK / 200 reaktioner
    Spare 2495.60 DKK
    34% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
EXPRESS qPCR SuperMix-sæt er kompatible med instrumenter med hurtig cykling til dine probe-baserede qPCR-analyser.
  • Hurtigt aktiverende, antistof-medieret Platinum™ Taq DNA polymerase
  • UDG-overførselsbeskyttelse - uracil-DNA-glycosylase (UDG)/dUTP for at reducere overførselskontamination
Ordreinfo
Den garanterede minimumsholdbarhed er 60 dage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring EXPRESS qPCR SuperMix-sæt leveres som et 2X qPCR SuperMix med ROX forblandet eller i et separat rør.
Opbevares ved -20 °C ved modtagelse. Når den er optøet, kan EXPRESS qPCR SuperMix opbevares i op til 1 måned ved +4 ·C. Produktet er garanteret stabilt i 6 måneder, når det opbevares korrekt.
Den garanterede minimumsholdbarhed er 60 dage (nøjagtig udløbsdato trykt på produktet og CofA).
Detektionsmetode Primer-sonde
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Polymerase Platinum Taq DNA Polymerase
Reaktionshastighed Hurtig eller standard
Til brug med (udstyr) 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, Eppendorf™ MasterCycler™ RealPlex, StepOne™ , Hurtig tilstand, StepOne™ , Standardtilstand
Passiv referencefarve ROX (forblandet)
Produkttype Express qPCR Supermix
Mængde 200 reaktioner
Omvendt transkriptase SuperScript™ III
Tilstrækkelig til 200 reaktioner
Til brug med (applikation) Genekspression
Antal reaktioner 200 reaktioner
Prøvetype DNA (genomisk), cDNA