Få mere at vide
Invitrogen™ EXPRESS qPCR Supermix, universal
Artikelnummer. 10657133
Skift visning
Antal reaktioner:
200 reaktioner
2500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1 sæt
2500 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
10657133 200 reaktioner 1 sæt
10761534 2500 reaktioner 2500 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10657133 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 11785200
 Begrænset vare
På lager
EXPRESS qPCR SuperMix-sæt er kompatible med instrumenter med hurtig cykling til probe-baserede qPCR-assays.
  • EXPRESS qPCR SuperMix-sæt er kompatible med hurtigcyklende instrumenter til probebaserede qPCR-analyser
  • Dette sæt leveres med et separat rør af ROX referencefarvestof
  • EXPRESS qPCR SuperMix-sæt med færdigblandet ROX referencefarve er også tilgængelige
Dette sæt giver
  • Hurtigt aktiverende, antistof-medieret Platinum™ Taq DNA polymerase
  • UDG overføringsbeskyttelse —uracil-DNA-glycosylase (UDG)/dUTP for at reducere overføringskontamination
Ordreinfo
Den garanterede minimumsholdbarhed er 60 dage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring EXPRESS qPCR SuperMix-sæt leveres som et 2X qPCR SuperMix med ROX forblandet eller i et separat rør.
Opbevares ved -20 °C ved modtagelse. Når den er optøet, kan EXPRESS qPCR SuperMix opbevares i op til 1 måned ved +4 ·C. Produktet er garanteret stabilt i 6 måneder, når det opbevares korrekt.
Detektionsmetode Primer-sonde
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Polymerase Taq-DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig eller standard
Til brug med (udstyr) 7500 Fast System, 7500 System,Anvendt Biosystems StepOnePlus™ Hurtigt realtids PCR-system, BioRad CFX96™ , Eppendorf™ MasterCycler™ RealPlex, StepOnePlus™ , Hurtig tilstand, StepOnePlus™ , Standardtilstand, Stratagene Mx3005P , Stratagene Mx4000 , BioRad MyiQ , Corbett RotorGene, Cepheid SmartCycler , Stratagene Mx3000P , MJ Opticon , MJ Chromo4 , BioRad iCycler iQ
Produkttype Express qPCR Supermix
Mængde 200 reaktioner
Tilstrækkelig til 200 reaktioner
Til brug med (applikation) Genekspression
Antal reaktioner 200 reaktioner
Prøvetype DNA (genomisk), cDNA