Få mere at vide
SYBR™ GreenER™ UDTRYKKE One-Step SYBR™ GreenER™ Kit, universal
Beskrivelse
Dette sæt leveres med et separat rør af ROX referencefarvestof. UDTRYKKE One-Step SYBR GreenER SuperMix-sæt med færdigblandet ROX referencefarve er også tilgængelige.
- Hurtigt aktiverende, antistof-medieret Platinum™ Taq DNA polymerase
- De One-Step SuperScript™ III Omvendt Transcriptase til et-trins QRT-PCR
- SYBR GreenER farvestof
- UDG-overførselsbeskyttelse - uracil-DNA-glycosylase (UDG)/dUTP for at reducere overførselskontamination
Ordreinfo
Garanteret at være stabil i 6 måneder, når den opbevares korrekt.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | UDTRYKKE One-Step SYBR™ GreenER™ SuperMix Kits er sammensat af 2 moduler: UDTRYKKE SYBR™ GreenER™ RT-modul (indeholder SuperScript™ III Omvendt Transcriptase og RNAseOUT™ ) og EXPRESS SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix med ROX i et separat rør. Opbevares ved -20 °C ved modtagelse. Når optøet, EXPRESS SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix kan opbevares i op til 1 måned ved +4 ·C. Produktet er garanteret at være stabilt i 6 måneder, når det opbevares korrekt. |
| Detektionsmetode | SYBR |
| Format | Rør |
| PCR metode | 1-Step RT-PCR |
| Polymerase | Taq-DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Hurtig eller standard |
| Til brug med (udstyr) | 7500 Fast System, 7500 System,Anvendt Biosystems StepOnePlus™ Hurtigt realtids PCR-system, BioRad CFX96™ , StepOnePlus™ , Hurtig tilstand, StepOnePlus™ , Standardtilstand, Stratagene Mx3000P , Stratagene Mx3005P , Stratagene Mx4000 , BioRad MyiQ , Corbett RotorGene, Cepheid SmartCycler , MJ Opticon , MJ Chromo4 , BioRad iCycler iQ |
| Produktlinje | SYBR GreenER |
| Produkttype | One-Step qRT-PCR-sæt |
| Mængde | 2.500 reaktioner |
| Vis mere |