Få mere at vide
Invitrogen™ UDTRYKKE One-Step SYBR™ GreenER™ Kit, med forblandet ROX
Artikelnummer. 10124403
Skift visning
Antal reaktioner:
2500 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
2500 reaktioner
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
10124403 2500 reaktioner 2500 reaktioner
10226113 500 reaktioner Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10124403 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 1179001K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51600.00 DKK
    34056.00 DKK / 2500 reaktioner
    Spare 17544.00 DKK
    34% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
EXPRESS One-Step SYBR GreenER kits are compatible with fast-cycling instruments for your SYBR-based qPCR experiments.
Dette sæt leveres med færdigblandet ROX referencefarvestof. UDTRYKKE One-Step SYBR GreenER SuperMix-sæt med et separat rør af ROX referencefarve er også tilgængelige.
  • Hurtigt aktiverende, antistof-medieret Platinum™ Taq DNA polymerase
  • De One-Step SuperScript™ III Omvendt Transcriptase til et-trins QRT-PCR
  • SYBR GreenER farvestof
  • UDG-overførselsbeskyttelse - uracil-DNA-glycosylase (UDG)/dUTP for at reducere overførselskontamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring UDTRYKKE One-Step SYBR™ GreenER™ SuperMix Kits er sammensat af 2 moduler: UDTRYKKE SYBR™ GreenER™ RT-modul (indeholder SuperScript™ III Omvendt Transcriptase og RNAseOUT™ ) og EXPRESS SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix med ROX forblandet.
Opbevares ved -20 °C ved modtagelse. Når optøet, EXPRESS SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix kan opbevares i op til 1 måned ved +4 ·C. Produktet er garanteret at være stabilt i 6 måneder, når det opbevares korrekt.
Detektionsmetode SYBR
Format Rør
PCR metode 1-Step RT-PCR
Polymerase Taq-DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig eller standard
Til brug med (udstyr) 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, Eppendorf™ MasterCycler™ RealPlex, StepOne™ , Hurtig tilstand, StepOne™ , Standardtilstand
Sættype UDTRYKKE One-Step SYBR GreenER Kit
Produktlinje SYBR GreenER
Produkttype Real Time PCR SYBR Master Mix
Mængde 2.500 reaktioner
Tilstrækkelig til 2500 reaktioner
Til brug med (applikation) Genekspression
Antal reaktioner 2500 reaktioner
Prøvetype RNA