Få mere at vide
SuperScript™ UDTRYKKE One-Step Superscript™ qRT-PCR Kit, med færdigblandet ROX
Artikelnummer. 10574414
Skift visning
Antal reaktioner:
2500 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
2500 reaktioner
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
10574414 500 reaktioner Hver
10174783 2500 reaktioner 2500 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10574414 Leverandør SuperScript™ Leverandørnr. 11791200
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Næste generation af qRT-PCR-reagenser i realtid designet til at komplementere hurtigt-cyklende instrumenter. Få den ekspeditionstid, du ønsker, med den datakvalitet, du har brug for.
UDTRYKKE One-Step SuperScript™ qRT-PCR SuperMix Kits inkorporerer gennemprøvede Invitrogen enzymer, der nu er specielt skræddersyet til at levere overlegne resultater på høj-throughput, hurtigt-cyklende instrumenter til dine probe-baserede qPCR eksperimenter.
  • Hurtigt aktiverende, antistof-medieret Platinum™ Taq DNA Polymerase - fuldstændig, hurtig aktivering giver den bedste følsomhed og reproducerbarhed
  • De One-Step SuperScript™ III Omvendt Transcriptase modul har en unik formulering for at sikre bedre udbytte og mindre PCR-hæmning, specifikt til et-trins qRT-PCR
  • Fleksible formater med ROX færdigblandet eller separat - designet til at arbejde med standardinstrumentprotokoller på en lang række hurtige instrumenter med høj kapacitet (f.eks. AB 7500 hurtigt, AB 7900 HT Hurtig, AB StepOne , Roche LightCycler™ 480, Corbett Rotor-Gene™ )
  • De eneste kommercielt tilgængelige one-step qRT-PCR kits indeholdende varmelabil UDG - reducerede signifikant risiko for smitteoverførsel med fremragende aktivitet fra stuetemperatur til ca. 40 °C. På grund af termostabiliteten af SuperScript™ III køres cDNA-syntesetrinnet ved 50 °C, ved hvilken temperatur det varmelabile UDG er totalt og irreversibelt inaktiveret
Nem at teste og skifte:
  • EXPRESS-sæt fungerer med 'producentens standardprotokoller på hurtige instrumenter og kommer i et praktisk og stabilt SuperMix-format for ultimativ bekvemmelighed
  • Sættene tilbydes med enten færdigblandet ROX eller et separat rør af ROX passer til dit instrumentbehov
Ordreinfo
Garanteret at være stabil i 6 måneder, når den opbevares korrekt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring UDTRYKKE One-Step SuperScript™ qRT-PCR SuperMixes er sammensat af 2 moduler: et EXPRESS RT-modul (indeholdende SuperScript™ III Omvendt Transcriptase og RNAseOUT™ ) og et EXPRESS qPCR SuperMix-modul med ROX forblandet eller i et separat rør.
Opbevares ved -20 °C ved modtagelse. Når den er optøet, kan EXPRESS qPCR SuperMix opbevares i op til 1 måned ved +4 ·C. Produktet er garanteret holdbart i 6 måneder, når det opbevares korrekt.
Detektionsmetode Primer-sonde
Format Rør
PCR metode 1-Step RT-PCR
Polymerase Taq-DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig eller standard
Til brug med (udstyr) 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, Eppendorf™ MasterCycler™ RealPlex, StepOne™ , Hurtig tilstand, StepOne™ , Standardtilstand
Produktlinje SuperScript
Produkttype qRT-PCR-sæt
Mængde 500 reaktioner
Tilstrækkelig til 500 reaktioner
Til brug med (applikation) Genekspression
Antal reaktioner 500 reaktioner
Prøvetype RNA