Få mere at vide
SuperScript™ UDTRYKKE One-Step Superscript™ qRT-PCR Kit, universal
Artikelnummer. 10449213
Skift visning
Antal reaktioner:
2500 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
2500 reaktioner
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
10449213 500 reaktioner Hver
10782134 2500 reaktioner 2500 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10449213 Leverandør SuperScript™ Leverandørnr. 11781200
 Begrænset vare
På lager
Sættet indeholder bevist Invitrogen™ enzymer, der er specielt skræddersyet til at levere overlegne resultater på høj-throughput, hurtigt cyklende instrumenter til probe-baserede qPCR eksperimenter.
  • Sættet indeholder bevist Invitrogen™ enzymer, der er specielt skræddersyet til at levere overlegne resultater på høj-throughput, hurtigt cyklende instrumenter til probe-baserede qPCR eksperimenter
  • Denne hurtige et-trins mix er designet til at fungere med en række forskellige instrumenter’ standardprotokoller, herunder Applied Biosystems og ikke-anvendt Biosystem (se universel version) qPCR-platforme
  • Hurtigt aktiverende, antistof-medieret platin Taq DNA-polymerase til fuldstændig, hurtig aktivering; giver høj følsomhed og reproducerbarhed
  • De One-Step SuperScript III omvendt Transcriptase modul er en unik formulering for at sikre højt udbytte og mindre PCR-hæmning
  • Fleksible formater med separat eller færdigblandet ROX er designet til at arbejde med standardinstrumentprotokoller på en bred vifte af hurtige instrumenter med høj kapacitet
  • Indeholder varmelabil UDG, som væsentligt reducerer risikoen for overførselskontaminering med fremragende aktivitet fra stuetemperatur til ca. 40 °C
  • På grund af termostabiliteten af SuperScript III køres cDNA-syntesetrinnet ved 50 °C, ved hvilken temperatur det varmelabile UDG er totalt og irreversibelt inaktiveret
  • Efter optøning kan EXPRESS qPCR SuperMix opbevares i op til 1 måned ved 4 C °til 8 °C
  • Opbevares ved -°20 C til langtidsopbevaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring EXPRESS One-Step SuperScript™ qRT-PCR Universal kit indeholder 3 moduler: 2X EXPRESS SuperScript™ Bland (1 ml), Express qPCR SuperMix Universal (5 ml), og ROX Referencefarvestof (500μ L).
Opbevares ved -°20 C til langtidsopbevaring. Når den er optøet, kan EXPRESS qPCR SuperMix opbevares i op til 1 måned ved 4 –8 °C.
Detektionsmetode Primer-sonde
Format Rør
PCR metode 1-Step RT-PCR
Polymerase Taq-DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig eller standard
Til brug med (udstyr) 7500 Fast System, 7500 System,Anvendt Biosystems StepOnePlus™ Hurtigt realtids PCR-system, BioRad CFX96™ , StepOnePlus™ , Hurtig tilstand, StepOnePlus™ , Standardtilstand, Stratagene Mx3000P , Stratagene Mx3005P , Stratagene Mx4000 , BioRad MyiQ , Corbett RotorGene, Cepheid SmartCycler , MJ Opticon , MJ Chromo4 , BioRad iCycler iQ
Produktlinje SuperScript
Produkttype qRT-PCR-sæt
Mængde 500 reaktioner
Tilstrækkelig til 500 reaktioner
Antal reaktioner 500 reaktioner
Prøvetype RNA