Få mere at vide
Cytiva Eksponeringskassette til umonteret skærm
Artikelnummer. 15824182 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Dimensioner (LxB):
20 x 25 cm
35 x 43 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (LxB) unitSize
15824182 20 x 25 cm Hver
15834182 35 x 43 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15824182 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 29175523
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3975.00 DKK
    3708.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 267.00 DKK
    6% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskytter skærmen mod lys under eksponering for prøven.
  • Til brug med umonterede skærme (medfølger ikke).
  • Beskytter din skærm mod lys under eksponering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Lyseksponering
Til brug med (udstyr) Umonteret skærm
Dimensioner (LxB) 20 x 25 cm