Få mere at vide
PureAire Monitoring Systems, Inc. Eksplosionssikker iltmonitor med 10+ års sensor
Artikelnummer. 16248821
Skift visning
garanti:
2 år efter ETD
Artikelnummer. garanti
16248821 2 år efter ETD
1 options
Artikelnummer. 16248821 Leverandør PureAire Monitoring Systems, Inc. Leverandørnr. 99020
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Til brug i miljøer, der kræver klasse I, div I, gruppe B,C,D og div II gruppe E,F, G kabinetter. Denne skærm er specielt designet til ikke at være en antændelseskilde. Denne skærm parres med vores robuste 10 års zirkoniumsensor.
  • EX Klasse 1 Div 1 Gruppe B,C,D og Div 2 Gruppe E,F, G kabinet
  • Lang levetid 10+ års gennemsnitlig sensorlevetid
  • To justerbare relæer til 19,5 % og 18,0 %
  • Ingen vedligeholdelse nødvendig
  • Digitalt display, 4-20mA analog udgang
  • Ingen afdrift på grund af tordenvejr eller ændringer i barometertrykket
  • Vægmonteringsbeslag
  • Indbygget flowprøvepumpe op til 100 fod
  • En O 2 eksplosionssikker monitor er til brug i miljøer, der kræver klasse I, div I, gruppe B,C,D og div 2 gruppe E,F, G kabinetter. Denne skærm er specielt designet til ikke at være en antændelseskilde. Den er ideel til brug i rum med meget brændbare gasser. Dette omfatter faciliteter, der anvender tæpper med kryogene gasser, herunder nitrogen, eller faciliteter, der bruger høje koncentrationer af ilt. Vi kan også tilpasse denne skærm til at være sikker til brug i klasse II-miljøer efter anmodning. Dette vil være velegnet til rum med meget brændbart støv eller partikler. Dette bruger en 10+ års zirconiumoxidsensor.
  • Fås også i klasse II støvkonfigurationer. Kontakte PureAire for detaljer.
Hvorfor vælge PureAire?
  • Som industrileder inden for iltovervågning og gasdetektion, PureAire er dedikeret til sikkerheden for vores kunder og de kunder, de betjener, ved at fremstille skærme, der er langtidsholdbare, innovative og pålidelige.
Hvilke gasser kan en eksplosionssikker O2-monitor bruges til?
  • PureAires ’iltmonitorer kan bruges til nitrogen, argon, CO 2 og heliumgasser.
  • Den eksplosionssikre iltmonitor tilbyder langvarig registrering af O 2 -mangel. PureAires iltmonitorer er designet til at være pålidelige, overkommelige, lav vedligeholdelse og giver kontinuerlig overvågning i gennemsnitligt 10 år og mere.
  • Ideel til brug i elektrisk klassificerede lokaliteter, lukkede rum, analysator shelters, petrokemiske anlæg, kryogen gaslagring og steder, der kræver fjernprøvetagning. De EX iltmonitor kan registrere lækager af inaktive gasser såsom nitrogen, helium og argon. Den eksplosionssikre iltmonitor kan registrere gaslækager ved temperaturer helt ned til -40 °C.
  • Monitoren har et letlæseligt lokalt display, visuelle LED'er ’og hørbar alarm. Iltmonitoren kan tilknyttes brandalarmanlæg til underretning af alle medarbejdere.
  • Zirconia-sensoren er ikke følsom over for temperatur-, fugt- eller barometriske trykændringer (inklusive tordenvejr). I modsætning til andre iltmonitorer er udskiftningssensorer ikke påkrævet, da vi bruger en zirkoniumsensor frem for en elektrokemisk engangssensor, der i gennemsnit varer 1-2 år. Overvåget vagthund-software kører 24/7 med at kontrollere elektronik og komponenter. Eventuelle fejl eller uoverensstemmelser rapporteres på displayet.
garanti
3 år
Tekniske data
Dybde (engelsk) 5,25 tommer.
Dybde (metrisk) 134 mm
Dimensioner (L x B x H) 5,25 x 6,625 x 5,5 tommer.
Højde (engelsk) 5,5 tommer
Højde (metrisk) 140 mm
Fugtighedsområde 0-95% RH
Temperaturområde (metrisk) -40 til +55 °C
Spænding 24 VDC / 300mA
garanti 2 år efter ETD
Vægt (engelsk) 12 lb.
Vægt (metrisk) 5.5 kg
Bredde (engelsk) 6.625 tommer.
Bredde (metrisk) 168 mm