Få mere at vide
Koettermann™ Exploris™ Højt kemikalieopbevaringsskab
Artikelnummer. 14895361
Skift visning
Dør stil:
Hængslet
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dør stil Pakningsstørrelse
14895361 Hængslet Hver
1 options
Artikelnummer. 14895361 Leverandør Koettermann™ Leverandørnr. 37500008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24710.00 DKK
    18590.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 6119.05 DKK
    24% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-04-2027
Opbevaring af ikke-brændbare, ikke-ætsende skadelige stoffer.
  • Konstrueret af højkvalitetsstål (1.0330), elektrogalvaniseret, polyurethanbelagt
  • Lydisolerede, dobbelte skinddøre
Specifications
Mål (D x B x H) Indvendig 51.6 x 120 x 192 cm
Dør stil Hængslet
Til brug med (applikation) Opbevaring af kemikalier
Antal døre 2
Antal hylder 4
Hylde Type Aftagelig
Farve Hvid
Produkttype Opbevaringsskab