Få mere at vide
Koettermann™ Exploris™ Mobilt kabinet
:
Mobilt kabinet
Beskrivelse
Indeholder
Fire skuffer
- Underbænke skabe
- Låsbare hjul
- Udstyret med forskellige frontpaneler
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Dybde (metrisk) | 51.6 cm |
| Dimensioner (D x B x H) | 51.6 x 120 x 74 cm |
| Højde (metrisk) | 74 cm |
| Bredde (metrisk) | 120 cm |
| Materiale | Stål |