Få mere at vide
Koettermann™ Exploris™ Balance bænk
Artikelnummer. 14855421
Skift visning
Balance bænk
Artikelnummer.
14855421 Balance bænk
1 options
Artikelnummer. 14855421 Leverandør Koettermann™ Leverandørnr. 50900001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19070.00 DKK
    16030.37 DKK / Pakke med 1
    Spare 3039.63 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Designet til at dæmpe eksterne vibrationer.
  • Stand-alone balance
  • Dæmp eksterne vibrationer
  • Stor masse, oscillationsdæmpet montering
  • Balanceplatform med lav vibration
  • Balanceblok mekanisk adskilt fra balancebænkens ydre chassis
  • Vibrationer forårsaget af stød overføres ikke direkte til balanceblokken
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 60 x 90 x 75 cm
Type Balance bænk