Få mere at vide
Ohaus™ Explorer™ Semi-Micro-vægte
Artikelnummer. p-6899059 Shop alle Ohaus produkter
Volumen:
120 g
120, 220 g
220 g
52, 120 g
Model-:
EX125
EX125D
EX225/AD
EX225D
EX225D/AD
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Hver
Artikelnummer. 15396948
Brand: Ohaus™ 30218999
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Få vægten, der kombinerer ekstremt nøjagtige vejeresultater med intelligent præstation. Ohaus Explorer Semi-Micro-vægten er bygget til sofistikeret, professionel vejning og er designet med innovativ teknologi for at sikre, at dine meget specifikke vejeresultater er nøjagtige.
  • Intelligent drift til applikationer, der kræver ekstrem nøjagtighed
  • Intuitiv software giver en ekstremt moderne brugeroplevelse
  • Konstruktion designet til at øge brugervenligheden
  • Grafisk VGA-farvedisplay (5,7 in. diagonal), 4-leders resistiv berøringsskærm
  • QWERTY-tastatur og numerisk tastatur til hurtigt at indtaste GLP- og GMP-data og andre data
  • AC-adapter (medfølger)
  • Nem adgang til kommunikationsporte inklusive 2 enheder USB-port og RS232 og en valgfri tredje port på enten RS232 eller Ethernet
  • GLP/GMP-dataoutput med realtidsur
  • Dataoverførselsfunktion
  • Metalbund, ABS-tophus, skål i rustfrit stål, antistatisk trækskærm af glas med flip-top-dør
  • Udskifteligt dæksel til brug, automatisk dør som ekstraudstyr
  • AutoCal™ fuldautomatisk internt kalibreringssystem
  • Hurtig stabiliseringstid
  • Fire berøringsfri sensorer
  • Indbygget ionisator med automatiske dørmodeller
  • Op til 14 betjeningssprog
  • GEM til USB-funktion, menulåsekontakt
  • sikkerhedsbeslag, integreret vægt under krogen til vejning under vægten
  • Aftagelig vejeplatform i rustfrit stål
  • Stabilitetsindikator, over- og underbelastningsindikatorer, automatisk standby
  • Anvendelsestilstande: Vejning, procentvejning, tælling af dele, kontrolvejning, dynamisk/dyrevejning, fyldning, totalisering, formulering, differentiel vejning, massefyldebestemmelse, peak-hold, pipettejustering, SQC
  • Måleenheder: g, mg, ct, gn, oz, ozt, dwt, mom, tical, msg, tola, brugerdefineret enhed 1, brugerdefineret enhed 2, brugerdefineret enhed 3
  • Anvendelser: forskningslaboratorium, apotek, let industriel installation, klasseværelse
Ordreinfo
OIML-modeller er tilgængelige.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 61010-1, IEC 61010-1
Oversigt Analytical-vægt
Volumen 120 g
Display Type Grafisk VGA-farveskærm
Læsbarhed 0.01 mg
Linearitet ±0,1 mg
Materiale Metalbund, ABS-tophus, skål i rustfrit stål
Model- EX125
Stabiliseringstid ≤3,≤8 sek.
Type Semi-Micro-vægt
Mål (D x B x H) Indvendig 350 x 230 x 393 mm
Diameter (metrisk) ydre pande 80 mm
Vægt (metrisk) 7 kg
Spænding AC-adapterindgang: 100/240 VAC 0,6 A 50/60 Hz, AC-adapter